Spécification
| Nom chimique ou matériau | Adenine Hemisulfate Dihydrate |
| Couleur | Blanc |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥99 % |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 404.37 |
| Forme physique | Plein |