Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydroclorure d’adénine, 98+ %, contient jusqu’à environ 5 % d’eau
Code produit 11428257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428257 100 g 100g
11408257 5 g 5g
11418257 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428257 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A17622.22
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2922-28-3 | C5H6ClN5 | 171.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2922-28-3
Formule moléculaire C5H6ClN5
Poids moléculaire (g/mol) 171.59
Numéro MDL MFCD00038990
Clé InChI UQVDQSWZQXDUJB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme adenine hydrochloride, 7h-purin-6-amine hydrochloride, 6-aminopurine hydrochloride, 1h-purin-6-amine, monohydrochloride, adenine monohydrochloride, unii-364h11m7od, adenine hcl, 1h-purin-6-amine, hydrochloride, 9h-purin-6-amine, hydrochloride 1:?, 9h-purin-6-amine, hydrochloride 1:1
CID PubChem 76219
Nom IUPAC hydrogen 7H-purin-6-amine chloride
SMILES Cl.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenine hydrochloride
Point de fusion ∼290°C (decomposition)
Notes de pourcentage du dosage cont. jusqu’à ≈5 % d’eau
Quantité 100 g
Beilstein 4009585
Poids de la formule 171.59
Pourcentage de pureté ≥98%