Learn More
Chlorhydrate d'adénine, TRC
Code produit 30313890
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313890 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313890 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA28036050G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenine Hydrochloride
CAS 2922-28-3
Formule moléculaire C5H5N5 . HCl
Quantité 50 g
Synonyme Adenine Monohydrochloride, 1H-Purin-6-amine Monohydrochloride, 9H-Purin-6-amine Hydrochloride, Leucon
Formule InChI InChI=1S/C5H5N5.ClH/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10);1H
SMILES Cl.Nc1ncnc2[nH]cnc12
Nom IUPAC 7H-purin-6-amina;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 171.59
Poids de la formule 171.0312