Learn More
Adenine, MedChemExpress
Description
Adenine (6-Aminopurine), a purine, is one of the four nucleobases in the nucleic acid of DNA.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Adenine |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 73-24-5 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C5H5N5 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonyme | 6-Aminopurine Vitamin B4 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 20 mg/mL (148.01 mM; Need ultrasonic) ∣1M HCl : 20 mg/mL (148.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (14.80 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Show More |