Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfate d’adénine, 98+ %
Code produit 11468796
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468796 50 g 50g
11458796 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11468796 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A16964.18
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 321-30-2 | C10H12N10O4S | 368.33 g/mol
It has a wide range of chemical and biochemical roles employing as a regulatory molecule. It acts as a precursor, substrate, or cofactor in diverse biochemical pathways.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il possède un large éventail de rôles chimiques et biochimiques in vivo et in vitro en étant utilisé comme molécule réglementaire. Il agit comme précurseur, substrat ou cofacteur dans diverses voies biochimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (4 mg/ml), éthanol (<1mg/mL at 25°C), DMSO (<1mg/mL at 25°C), and HCl (10 mg/ml).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 321-30-2
Formule moléculaire C10H12N10O4S
Poids moléculaire (g/mol) 368.33
Numéro MDL MFCD00213655
Clé InChI LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme adenine sulfate, adenine hemisulfate, 7h-purin-6-amine sulfate 2:1, adeninsulfat, adeninium sulfate, adenine sulfate 2:1, adeninsulfat german, 1h-purin-6-amine, sulfate 2:1, diadenine sulphate, unii-741gjf3k9m
CID PubChem 9449
Nom IUPAC 7H-purin-6-amine ; acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=C2NC=NC2=NC=N1.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenine sulfate
Point de fusion ∼210°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage >98%
Odeur Odorless
Quantité 50 g
Beilstein 3820263
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,152
Informations sur la solubilité Soluble in water (4mg/ml),ethanol (<1mg/ml at 25°C),DMSO (<1mg/ml at 25°C),and HCl (10mg/ml).
Poids de la formule 368.34
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Adenine sulphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Adenine sulphate