Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfate d’adénine, 98 %, synthétique
Code produit 10646562 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10646562 100 g Flacon en plastique 100g
10636562 25 g Flacon en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10646562 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 163631000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 321-30-2 | C10H12N10O4S | 368.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 321-30-2
Formule moléculaire C10H12N10O4S
Poids moléculaire (g/mol) 368.33
Numéro MDL MFCD00213655
Clé InChI LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme adenine sulfate, adenine hemisulfate, 7h-purin-6-amine sulfate 2:1, adeninsulfat, adeninium sulfate, adenine sulfate 2:1, adeninsulfat german, 1h-purin-6-amine, sulfate 2:1, diadenine sulphate, unii-741gjf3k9m
CID PubChem 9449
Nom IUPAC 7H-purin-6-amine ; acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=C2NC=NC2=NC=N1.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenine sulfate
Note relative au nom 98%
Absorbance 0.74 to 0.78 (A250/A260), 0.34 to 0.38 (A280/A260)
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 285.0°C
Couleur Blanc à jaune
Perte à la dessiccation 2% max. (1 g, 105°C, 5 hrs) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 26, V,16, 100
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Spectrophotométrie 97.5% min. (lambda max. 262nm,pH 1) molar absorptivity 13100+/-2%,on dry basis
Transmittance 95% min. (c=0.5, H2O, 430nm) 1cm cell
Poids de la formule 184.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre