Learn More
Sulfate d’adénine dihydraté, >97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15855048 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15855048 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15855048 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J10450.22
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenine Sulfate Dihydrate
CAS 321-30-2
Point de fusion ∼210°C (decomposition)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C10H12N10O4S
Numéro MDL MFCD00213655
Quantité 100 g
Beilstein 3820263
Synonyme adenine sulfate, adenine hemisulfate, 7 h-purin-6-amine sulfate 2:1, adeninsulfat, adeninium sulfate, adenine sulfate 2:1, adeninsulfat german, 1h-purin-6-amine, sulfate 2:1, diadenine sulphate, unii-741gjf3k9m
Clé InChI LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=C2NC=NC2=NC=N1.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Nom IUPAC 7 H-purine-6-amine ; acide sulfurique
Poids moléculaire (g/mol) 368.33
CID PubChem 9449
Poids de la formule 404.36
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Poudre cristalline