Learn More
Sulfate d'adénine dihydraté, hémisulfate, 99,66 %, pour analyse HPLC, MP Biomedicals™
Code produit 11405032 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11405032 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11405032 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219460790
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenine Sulfate Dihydrate, Hemisulfate
Note relative au nom Pour l’analyse HPLC
CAS 6509-19-9
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 0.9966
Formule moléculaire C10H16N10O6S
Numéro MDL MFCD00150149
Quantité 500 g
Synonyme 9h-purin-6-amine hemisulfate dihydrate, adenine hemisulfate dihydrate, 6-aminopurine sulfate dihydrate, bis ade sulfuric acid dihydrate, sulfuric acid bis vitamin b4 dihydrate, bis adenine sulfuric acid dihydrate, sulfuric acid-7h-purin-6-amine-water 1/2/2
Clé InChI MKPCNMXYTMQZBE-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.OS(O)(=O)=O.NC1=C2NC=NC2=NC=N1.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Nom IUPAC bis(7H-purin-6-amine) acide sulfurique ; dihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 404.36
CID PubChem 44134512
Poids de la formule 404.36
Forme physique Poudre