Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Latex Adenoscreen
Code produit 17353211 Tous les produits Novacyt Group Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Clia Complexity:
CLIA non dérogatoire
Conditionnement:
25 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Clia Complexity Conditionnement
17353211 CLIA non dérogatoire 25 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17353211 Fournisseur Novacyt - Microgen Bioproducts Code fournisseur M81CE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Microgen Bioproducts Adenoscreen Latex - Un test d’agglutination au latex rapide et simple pour la détection de l’antigène adénovirus dans les échantillons fécaux.
  • Un test d’agglutination au latex simple et rapide pour la détection de l’antigène rotavirus dans les échantillons fécaux.
Spécification
Certifications/Conformité ISO13485 ISO9001
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Coffrets de témoins Contrôle positif M81c - 1,0 ml
Marquage CE Oui
Clia Complexity CLIA non dérogatoire
Substances à analyser détectables Anticorps anti-adénovirus de lapin
Format 4 flacons (2,5 ml, 2,5 ml, 1,5 ml, 50 ml)
Type d’échantillon Suspension d’échantillons fécaux
Sensibilité 0,96
Type Test d’agglutination au latex
À utiliser avec (application) Détection de l’antigène adénovirus dans les échantillons fécaux
À utiliser avec (équipement) Tubes à centrifuger, à bouchon ou à vis de laboratoire
Comprend 50 tests
Matériau Flacons compte-gouttes en polyéthylène
Nbre de réactions 2 par test
Groupe d’organismes Animale
Type d’emballage Carton
Quantité 4 flacons (2,5 ml, 2,5 ml, 1,5 ml, 50 ml)
Type de réactif M81a - Réactif de test - 2,5 ml - Contient des particules de latex sensibilisées aux anticorps d’adénovirus (lapin)
Espèces Adénovirus
Spécificité 0,99
Classe d’organisme cible Eucaryote
Heure du test 12 minutes