Learn More
Adénosine-1'-13C, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Adenosine-1'-13C |
| CAS | 201996-55-6 |
| Formule moléculaire | 13C C9 H13 N5 O4 |
| Quantité | 2.5 mg |
| Synonyme | 9-β-D-Ribofuranosyl-9H-purin-6-amine-1'-13C, 9-β-D-Ribofuranosyladenine-1'-13C, Adenine Riboside-1'-13C, Adenocard-1'-13C, Adenocor-1'-13C, Adenogesic-1'-13C, Adenoscan-1'-13C, Adrekar-1'-13C, Boniton-1'-13C, D-Adenosine-1'-13C, 1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-deoxy-β-D-ribofuranose-1'-13C, Myocol-1'-13C, NSC 7652-1'-13C |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1/i10+1 |
| SMILES | Nc1ncnc2c1ncn2[13C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O |
| Nom IUPAC | (2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurine-9-yl)-5-(hydroxyméthyl)(213C)oxolane-3,4-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 268.234 |
| Poids de la formule | 268.1 |