Learn More
Adénozine-3'-monophosphate, TRC
Code produit 30240976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
200 mg
Conditionnement:
200mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30240976 200 mg 200mg
30240549 25 mg 25mg
30240548 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30240976 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA281840200MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84-21-9
Formule moléculaire C10 H14 N5 O7 P
Spécification
Format Purs, non dilués
Poids moléculaire 347.2212
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité 200 mg
Nom chimique ou matériau Adénosine-3'-monophosphate