Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel disodique de l’adénosine-5’-diphosphate, 97 % (pds sec), eau 7 % max.
Code produit 11318905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11318905 250 mg 250mg
11308905 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318905 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L14029.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16178-48-6 | C10H13N5Na2O10P2 | 471.17 g/mol
Adenosine-5'-diphosphate disodium salt is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel disodique d’adénosine-5′-diphosphate est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. La température de stockage recommandée est de 20°C. Stocker sous gaz inerte. Sensible à l’humidité. Il est de nature hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16178-48-6
Formule moléculaire C10H13N5Na2O10P2
Poids moléculaire (g/mol) 471.17
Numéro MDL MFCD00150927
Clé InChI ORKSTPSQHZNDSC-WCYUCLFNNA-L
Synonyme adenosine 5'-diphosphate disodium salt, adenosine-5'-diphosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl hydrogendiphosphate, adenosine 5'-diphosphate disodium salt hydrate, adenosine, 5'-diphosphoric acid, disodium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , disodium salt, trinosin s hydrate, disodium hydrogen 2r,3s,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxyphosphonate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , sodium salt 1:2, disodium adp hydrate
CID PubChem 85315
Nom IUPAC disodium ; [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] phosphate d’hydrogène
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenosine-5'-diphosphate disodium salt
Notes de pourcentage du dosage (poids sec), eau ≤7 %
Quantité 250 mg
Beilstein 3645656
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique −30° (c=0.5 in 0.5M Na2HPO4)
Poids de la formule 471.17
Pourcentage de pureté 97%