Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adénosine 5’-diphosphate, sel de disodium hydraté, 98 %
Code produit 10771051 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10771051 5 g Flacon en verre 5g
10435105 250 mg Flacon en verre 250mg
10143940 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10771051 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 164670050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00€
    237.65€ / 5g
    Économisez 46.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 16178-48-6 | C10H13N5Na2O10P2 | 471.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16178-48-6
Formule moléculaire C10H13N5Na2O10P2
Poids moléculaire (g/mol) 471.17
Numéro MDL MFCD00150927
Clé InChI ORKSTPSQHZNDSC-WCYUCLFNNA-L
Synonyme adenosine 5'-diphosphate disodium salt, adenosine-5'-diphosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl hydrogendiphosphate, adenosine 5'-diphosphate disodium salt hydrate, adenosine, 5'-diphosphoric acid, disodium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , disodium salt, trinosin s hydrate, disodium hydrogen 2r,3s,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxyphosphonate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , sodium salt 1:2, disodium adp hydrate
CID PubChem 85315
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenosine 5′-diphosphate, disodium salt hydrate
Absorbance 0.76 to 0.80 (A250/A260), 0.15 to 0.17 (A280/A260)
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité (5% w/v in water) Clear colorless
Spectrophotométrie 97.5 to 102.5% (ADP-Na2H,on dry basis) (calculated) 82% min. (ADP,on as is basis) (lambda max. 260nm) molar absorptivity 15000+/-2%,pH 7
Nom IUPAC hydrogène disodique ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthyl phosphonato}oxy)phosphonate
Poids de la formule 471.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre