Learn More
Sel disodique d'adénosine-5'-diphosphate, MP Biomedicals™
Code produit 11388329 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388329 500 mg 500mg
11308339 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388329 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02100056.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.74€
    48.30€ / 500mg
    Économisez 4.44€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Impliqué dans le stockage d’énergie et le métabolisme des acides nucléiques. Sel disodique d'adénosine-5'-diphosphate, MP Biomedicals est un nucléotide d'adénine qui se convertit en ATP par ATP synthases. L’ADP affecte l’activation plaquettaire par son interaction avec les récepteurs ADP.
L’ADP affecte l’activation plaquettaire par son interaction avec les récepteurs P2Y1, P2Y12 et P2X1. Lors de sa conversion en adénosine par les ecto-ADPases, l’activation plaquettaire est inhibée via les récepteurs d’adénosine.
Identifiants chimiques
CAS 16178-48-6
Formule moléculaire C10H13N5Na2O10P2
Poids moléculaire (g/mol) 471.17
Numéro MDL MFCD00150927
Clé InChI ORKSTPSQHZNDSC-WCYUCLFNNA-L
Synonyme adenosine 5'-diphosphate disodium salt, adenosine-5'-diphosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl hydrogendiphosphate, adenosine 5'-diphosphate disodium salt hydrate, adenosine, 5'-diphosphoric acid, disodium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , disodium salt, trinosin s hydrate, disodium hydrogen 2r,3s,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxyphosphonate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , sodium salt 1:2, disodium adp hydrate
CID PubChem 85315
Nom IUPAC phosphate disodique ; [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthoxy-oxidophosphoryl] hydrogénophosphate
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spécification
Quantité 500 mg
Rotation optique [α]20/D -29,6 ±1° c = 0,5 % dans 0,5 M Na2HPO4 (litt.)
Poids de la formule 471.2
Pourcentage de pureté ≥ 95%
Forme physique Poudre de couleur blanche