Learn More
Adénosine-5’-diphosphate sel sodique issu de levure, MP Biomedicals™
Code produit 11398329 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398329 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11398329 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210005601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.40€
    86.10€ / 1g
    Économisez 4.30€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Nucléotide adénine impliqué dans le stockage d’énergie et le métabolisme des acides nucléiques via sa conversion en ATP par ATP synthases
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenosine-5'-Diphosphate Disodium Salt
Note relative au nom de la levure
CAS 16178-48-6
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 95+%
Formule moléculaire C10H13N5Na2O10P2
Numéro MDL MFCD00150927
Quantité 1 g
Synonyme adenosine 5'-diphosphate disodium salt, adenosine-5'-diphosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl hydrogendiphosphate, adenosine 5'-diphosphate disodium salt hydrate, adenosine, 5'-diphosphoric acid, disodium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , disodium salt, trinosin s hydrate, disodium hydrogen 2r,3s,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxyphosphonate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , sodium salt 1:2, disodium adp hydrate
Clé InChI ORKSTPSQHZNDSC-WCYUCLFNNA-L
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Nom IUPAC hydrogène disodique ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthyl phosphonato}oxy)phosphonate
Poids moléculaire (g/mol) 471.17
CID PubChem 85315
Poids de la formule 471.2
Forme physique Poudre