Learn More
Adenosine 5'-diphosphate, MedChemExpress
Description
Adenosine 5'-diphosphate (Adenosine diphosphate) is a nucleoside diphosphate. Adenosine 5'-diphosphate is the product of ATP dephosphorylation by ATPases. Adenosine 5'-diphosphate induces human platelet aggregation and inhibits stimulated adenylate cyclase by an action at P2T-purinoceptors.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Adenosine 5'-diphosphate |
| CAS | 58-64-0 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C10H15N5O10P2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Adenosine diphosphate ADP |
| Informations sur la solubilité | H2O : 50 mg/mL (117.04 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=P(O)(OP(O)(OC[C@H]1O[C@@H](N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@H](O)[C@@H]1O)=O)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 427.2 |
| Show More |