Learn More
ADÉNOSINE-5’-DIPHOSPHATE, MP Biomedicals
Code produit 11480232 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480232 0.1 g 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11480232 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02160053.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.40€
    43.05€ / 100mg
    Économisez 10.35€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 58-64-0
Formule moléculaire C10H15N5O10P2
Poids moléculaire (g/mol) 427.203
Numéro MDL MFCD00066473
Clé InChI XTWYTFMLZFPYCI-KQYNXXCUSA-N
Synonyme adenosine 5'-diphosphate, adenosine diphosphate, adp, adenosine-5'-diphosphate, adenosine pyrophosphate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate, adenosine-diphosphate, adenosine 5'-pyrophosphate, adp nucleotide, 5'-adenylphosphoric acid
CID PubChem 6022
ChEBI CHEBI:16761
Nom IUPAC Phosphono phosphate d’hydrogène de [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthyl
SMILES C1=NC2=C(C(=N1)N)N=CN2C3C(C(C(O3)COP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenosine-5'-Diphosphate, Free acid
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage >96%
Quantité 0.1 g
Poids de la formule 427.2
Forme physique Solide