Learn More
Sel de sodium d'adénosine 5'-diphosphate, TRC
Code produit 30322212
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
5 g
Conditionnement:
2.50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30322212 2.5 g 2.50g
30323108 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30322212 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA2817082.5G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenosine 5'-Diphosphate Sodium Salt
CAS 20398-34-9
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C10H15N5O10P2 . x(Na)
Quantité 2.5 g
Synonyme Adenosine 5-Diphosphate Monosodium Salt
Formule InChI InChI=1S/C10H15N5O10P2/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
SMILES [Na+].Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]3O
Nom IUPAC Phosphono phosphate d’hydrogène de [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthyl
Poids moléculaire (g/mol) 427.2
Poids de la formule 449.0114
Pourcentage de pureté >95