Learn More
Sel de sodium d'adénosine 5'-diphosphate, TRC
Code produit 30323108
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
5 g
Conditionnement:
2.50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323108 5 g 5g
30322212 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30323108 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA2817085G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenosine 5'-Diphosphate Sodium Salt
CAS 20398-34-9
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C10H15N5O10P2 . x(Na)
Quantité 5 g
Synonyme Adenosine 5-Diphosphate Monosodium Salt
Formule InChI InChI=1S/C10H15N5O10P2/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
SMILES [Na+].Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]3O
Nom IUPAC Phosphono phosphate d’hydrogène de [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthyl
Poids moléculaire (g/mol) 427.2
Poids de la formule 449.0114
Pourcentage de pureté >95