Learn More
Adénosine 5'-Diphosphate, TRC
Code produit 30006471
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30006471 100 mg 100mg
30006381 250 mg 250mg
30003841 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30006471 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA281765100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-64-0
Formule moléculaire C10H15N5O10P2
Poids moléculaire (g/mol) 427.2
Synonyme 5’-ADP, ADP, Adenosine 5’-Diphosphoric Acid, Adenosine 5’-Pyrophosphate, Adenosine 5’-Pyrophosphoric Acid;
Nom IUPAC [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3,4-dihydroxy-tétrahydrofurane-2-yl phosphate d’hydrogène phosphono méthyl
SMILES Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]3O
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenosine 5'-Diphosphate
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H15N5O10P2/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Poids de la formule 427.0294