Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de trilithium de l’adénosine-5’-diphosphate, 98 %
Code produit 15466429
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466429 25 g 25g
15446429 1 g 1g
15456429 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15466429 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64497.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 31008-64-7 | C10H12Li3N5O10P2 | 445.00 g/mol
It is used as a salt formulation of the essential metabolic compound adenosine diphosphate (ADP).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme formulation saline du composé métabolique essentiel qu’est l’adénosine diphosphate (ADP).
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31008-64-7
Formule moléculaire C10H12Li3N5O10P2
Poids moléculaire (g/mol) 445.00
Numéro MDL MFCD00065469
Clé InChI LZGPPAHUZSOGHJ-DJXXCMMGNA-K
Synonyme adenosine-5'-diphosphate trilithium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , trilithium salt, adp-li3, trilithium 1+ adenosine 5'-diphosphate, adenosine 5'-diphosphate trilithium salt, adenosine 5'-diphosphate,trilithium salt, adenosine-5'-diphosphate, trilithium salt, trilithium 1+ ion adenosine 5'-diphosphate, adenosine 5'-diphosphoric acid trilithium salt, adenosine-5'-diphosphate,trilithium salt
CID PubChem 56841973
Nom IUPAC Phosphate de trilithium [[(2R,3S,4R,5R)-5(6-aminopurine-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthoxy-oxidophosphoryl]
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenosine-5'-diphosphate trilithium salt
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 445
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre