Learn More
5’-monophosphate d’adénosine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10162220 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10162220 5 g Flacon en verre 5g
10274600 25 g Flacon en verre 25g
10580024 100 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10162220 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 102790050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 61-19-8 | C10H14N5O7P | 347.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61-19-8
Formule moléculaire C10H14N5O7P
Poids moléculaire (g/mol) 347.22
Numéro MDL MFCD00005750
Clé InChI UDMBCSSLTHHNCD-YPLCUDRINA-N
Synonyme adenosine 5'-monophosphate, 5'-adenylic acid, adenosine monophosphate, adenosine phosphate, adenylic acid, adenylate, phosphaden, 5'-amp, adenosine 5'-phosphate, phosphentaside
CID PubChem 6083
ChEBI CHEBI:16027
Nom IUPAC Dihydrogénophosphate de [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthyle
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifica
Nom chimique ou matériau Adenosine 5′-monophosphate
Absorbance 0.76 to 0.80 (A250/A260), 0.14 to 0.16 (A280/A260)
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 178.0°C to 185.0°C
Couleur Incolore à blanc
Perte à la dessiccation 6% max. (105°C, 5 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 26, IV, 3615
Merck Index 15, 146
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: readily soluble in boiling water, soluble in ethanol
Spectrophotométrie 98% min. (lambda max. 260nm,pH 7) molar absorptivity 15400+/-2%,on dry basis
Transmittance 95.0% min. (c=1, 0.2N NaOH, 430nm) 1cm cell
Poids de la formule 347.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.