Learn More
Adénosine 5'-Monophosphate, TRC
Code produit 30135275
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
Conditionnement:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135275 50 g 50g
30138739 25 g 25g
30008017 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135275 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA28178050G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61-19-8
Formule moléculaire C10 H14 N5 O7 P
Synonyme 5'-Adénylique∣5'-AMP∣ ∣AMP (nucléotide) ∣Adénosine 5'-(phosphate de dihydrogène) ∣Adénosine 5'-monophosphate∣Adénosine 5'-phosphate∣Adénosine 5'-acide phosphorique∣Adénosine monophosphate∣Adénosine phosphate Adénosine∣phosphate Adénosine-5'∣-acide monophosphorique∣Adénosine∣Acide∣adénylique Cardiomone∣lycéden∣My-B-Den∣NSC 20264∣Phosaden∣Phosphaden∣Phosphèntaside
Spécification
Format Purs, non dilués
Poids moléculaire 347.22
Type de produit API
Conditions d’expédition Température ambiante
Pureté >95% (HPLC)
Quantité 50 g
Nom chimique ou matériau 5'-acide adénylique