Learn More
Sel de sodium de 5'-monophosphoramidate d'adénosine, TRC
Code produit 30325119
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325119 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325119 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA281800100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-10-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenosine 5'-Monophosphoramidate Sodium Salt
CAS 102029-68-5
Formule moléculaire C10 H14 N6 O6 P . Na
Quantité 100 mg
Synonyme Adenosine 5'-(Hydrogen Phosphoramidate) Monosodium Salt
Formule InChI InChI=1S/C10H15N6O6P.Na/c11-8-5-9(14-2-13-8)16(3-15-5)10-7(18)6(17)4(22-10)1-21-23(12,19)20;/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,11,13,14)(H3,12,19,20);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
SMILES [Na+].Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(N)[O-])[C@@H](O)[C@H]3O
Nom IUPAC sodium ;amino-[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthoxy]phosphinate
Poids moléculaire (g/mol) 368.22
Poids de la formule 368.061