Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide adénosine-5’-monophosphorique, 99 % (pd. sec), eau < 6 %
Code produit 11368935
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368935 5 g 5g
11358935 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368935 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L14051.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 61-19-8 | C10H14N5O7P | 347.22 g/mol
a useful ligand determinant that facilitate the binding of APS reductase inhibitors and activates adenosine receptor agonists. 5?-AMP is an activator of a class of protein kinases known as AMP-activated protein kinase, an activator of phosphorylase b in the polymerization reaction for the synthesis of branched polysaccharides, a reagent in the synthesis of adenosine-5?-phosphoimidazolide, an inhibitor of endogenous NMN adenylyltransferase (NMNAT) activity that converts NMN to NAD+.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Un déterminant utile du ligand qui facilite la liaison des inhibiteurs de la réductase de l’APS et active les agonistes des récepteurs de l’adénosine. Le 5′-AMP est un activateur d’une classe de protéines kinases appelée protéine kinase activée par l’AMP, un activateur de la phosphorylase b dans la réaction de polymérisation pour la synthèse de polysaccharides ramifiés, un réactif dans la synthèse de l’adénosine-5′-phosphoimidazolide, inhibiteur de l’activité endogène de NMN-adényltransférase (NMNAT) qui convertit NMN en NAD+.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61-19-8
Formule moléculaire C10H14N5O7P
Poids moléculaire (g/mol) 347.22
Numéro MDL MFCD00005750
Clé InChI UDMBCSSLTHHNCD-YPLCUDRINA-N
Synonyme adenosine 5'-monophosphate, 5'-adenylic acid, adenosine monophosphate, adenosine phosphate, adenylic acid, adenylate, phosphaden, 5'-amp, adenosine 5'-phosphate, phosphentaside
CID PubChem 6083
ChEBI CHEBI:16027
Nom IUPAC Dihydrogénophosphate de [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthyle
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenosine-5'-monophosphoric acid
Point de fusion ∽190°C (decomposition)
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Poids sec), eau < 6 %
Quantité 5 g
Beilstein 5205540
Merck Index 14,158
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique −47° (c=2 in 2% NaOH)
Poids de la formule 347.22
Pourcentage de pureté 99%