Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydrate de sel disodique de l’adénosine-5’-triphosphate, 98 %
Code produit 15460177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15460177 10 g 10g
15450177 5 g 5g
15470177 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15460177 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J61125.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    145.65€ / 10g
    Économisez 16.35€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 34369-07-8 | C10H14N5Na2O13P3 | 551.15 g/mol
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate, is used as a P2 purinoceptor agonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’hydrate de sel disodique d’adénosine-5-′-triphosphate est utilisé comme un agoniste des récepteurs purinergiques P2.
Solubilité
Soluble dans l’eau (110 mg/ml à 25°C), l’éthanol (<1 mg/m à 25°C), le DMSO (<1 mg/ml à 25°C), le DMF (avec parcimonie) et le PBS pH 7,2 (∼10 mg/ml).
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée de -20°C. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34369-07-8
Formule moléculaire C10H14N5Na2O13P3
Poids moléculaire (g/mol) 551.15
Numéro MDL MFCD00150755
Clé InChI TTWYZDPBDWHJOR-WCYUCLFNNA-L
Synonyme atp disodium salt hydrate, atp disodium salt, atp disodium hydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, atp disodium salt trihydrate, 56-65-5 non-sodium, 987-65-5 anhydrous, 5 inverted exclamation marka-atp-na2, adenosine 5'-triphosphate disodium sal
CID PubChem 131664345
Nom IUPAC phosphate [[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl] de disodium hydraté
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,155
Informations sur la solubilité Soluble in water (110mg/ml at 25°C),ethanol (<1mg/ml at 25°C),DMSO (<1mg/ml at 25°C),DMF (sparingly),and PBS pH 7.2 (∽10mg/ml).
Poids de la formule 551.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre