Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adénosine-5’-triphosphate, sel disodique hydraté, 99 %, eau <10 %
Description
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate is used as a form of cellular energy. It is used in many cellular processes, respiration, biosynthetic reactions, motility, and cell division. ATP is a substrate of many kinases involved in cell signaling and of adenylate cyclase(s) that produce the second messenger cAMP. ATP provides the metabolic energy to drive metabolic pumps. ATP serves as a coenzyme in a wide array of enzymatic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L‘hydrate de sel disodique d‘adénosine-5′-triphosphate est utilisé comme forme d‘énergie cellulaire. Il est utilisé dans de nombreux processus cellulaires, la respiration, les réactions biosynthétiques, la motilité et la division cellulaire. L‘ATP est un substrat de nombreuses kinases impliquées dans la signalisation cellulaire et de l‘adénylate cyclase(s) qui produisent le deuxième AMPc messager. L‘ATP fournit l‘énergie métabolique nécessaire à l‘entraînement des pompes métaboliques. L‘ATP sert de coenzyme dans un large éventail de réactions enzymatiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. La température de stockage recommandée est de -20°C. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate |
| Notes de pourcentage du dosage | eau <10% |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 3585462 |
| Sensibilité | Hygroscopic; Light sensitive |
| Merck Index | 14,155 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Rotation optique | −19° (c=3 in Water) |
| Poids de la formule | 551.15 (Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 99% |