Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adénosine-5’-triphosphate, sel disodique hydraté, 99 %, eau <10 %
Code produit 11383566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11383566 5 g 5g
11373566 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11383566 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L14522.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.88€
    163.65€ / 5g
    Économisez 34.23€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 34369-07-8 | C10H14N5Na2O13P3 | 551.15 g/mol
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate is used as a form of cellular energy. It is used in many cellular processes, respiration, biosynthetic reactions, motility, and cell division. ATP is a substrate of many kinases involved in cell signaling and of adenylate cyclase(s) that produce the second messenger cAMP. ATP provides the metabolic energy to drive metabolic pumps. ATP serves as a coenzyme in a wide array of enzymatic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘hydrate de sel disodique d‘adénosine-5′-triphosphate est utilisé comme forme d‘énergie cellulaire. Il est utilisé dans de nombreux processus cellulaires, la respiration, les réactions biosynthétiques, la motilité et la division cellulaire. L‘ATP est un substrat de nombreuses kinases impliquées dans la signalisation cellulaire et de l‘adénylate cyclase(s) qui produisent le deuxième AMPc messager. L‘ATP fournit l‘énergie métabolique nécessaire à l‘entraînement des pompes métaboliques. L‘ATP sert de coenzyme dans un large éventail de réactions enzymatiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. La température de stockage recommandée est de -20°C. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34369-07-8
Formule moléculaire C10H14N5Na2O13P3
Poids moléculaire (g/mol) 551.15
Numéro MDL MFCD00150755
Clé InChI TTWYZDPBDWHJOR-WCYUCLFNNA-L
Synonyme atp disodium salt hydrate, atp disodium salt, atp disodium hydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, atp disodium salt trihydrate, 56-65-5 non-sodium, 987-65-5 anhydrous, 5 inverted exclamation marka-atp-na2, adenosine 5'-triphosphate disodium sal
CID PubChem 131664345
Nom IUPAC phosphate [[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl] de disodium hydraté
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate
Notes de pourcentage du dosage eau <10%
Quantité 5 g
Beilstein 3585462
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,155
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique −19° (c=3 in Water)
Poids de la formule 551.15 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%