Learn More
Adenosine deaminase, MedChemExpress
Description
Adenosine deaminase is an enzyme that catalyzes the irreversible deamination of adenosine and 2'-deoxyadenosine to inosine and 2'-deoxyinosine, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Adenosine deaminase |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 9026-93-1 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| SMILES | [Adenosine deaminase] |
| Qualité | Research |