Learn More
Brady™ Étiquettes adhésives multi-usages en polyester
Code produit 17990700 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,5 x 0,5 in
Conditionnement:
280 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17990700 0,5 x 0,5 in 280 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17990700 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 170735
En stock
Ces étiquettes adhésives multi-usages en polyester permettent un étiquetage facile des composants grâce à leur matériau en polyester permanent brillant, imprimé par transfert thermique.
  • Polyvalent : Conçu pour une large gamme d'applications telles que les équipements d'étiquetage, les cartes de circuits imprimés, les composants de panneaux et les codes-barres.
  • Robuste : Conçu pour résister à l'abrasion, aux températures extrêmes et aux solvants tels que l'alcool, l'huile et l'eau.
  • Adhésif : Fabriqué avec un adhésif acrylique permanent qui adhère aux surfaces planes rugueuses, lisses et revêtues de peinture en poudre.
  • Certifié : homologué UL selon la norme UL969, CSA selon la norme C22.2 n° 0.15-95, conforme à la directive RoHS 2011/65/UE (réussie selon la directive 2015/863)
  • Imprimez presque partout avec une imprimante durable Brady imprimante d'étiquettes portable
  • Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des matériaux, veuillez vous référer à la fiche technique (TDS).
Spécification
Certifications/Conformité Homologué UL ; accepté CSA ; conforme aux directives 2011/65/UE et 2015/863
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Blanc
Finition Brillant
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Suivi des actifs ; Étiquetage par code-barres ; Étiquetage des composants et des équipements ; Étiquetage des données et des télécommunications ; Identification générale ; Étiquetage d’inventaire et d’inspection
À utiliser avec (équipement) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Quantité 280
Plage de températures (impériale) -40 °F à 212 °F
Plage de températures (métrique) -40 °C à 100 °C
Épaisseur (impériale) 0,004 po.
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Dimensions (L x l) 0,5 x 0,5 in
Longueur (impériale) 0,5 in
Largeur (impériale) 0,5 in
Largeur (métrique) 12.70 mm
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 12.70 mm
Alternate Part Number M4-7-422