Learn More
Brady™ Pictogrammes d'extincteur en PE, adhésifs
Code produit 11760564 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
L x H : 200 x 250 mm
L x H : 315 x 315 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11760564 L x H : 200 x 250 mm 1 pièce
11730853 L x H : 315 x 315 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11760564 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 251127
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.65€
    5.44€ / 1 pièces
    Économisez 0.21€
    3% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026