Learn More
Pohli™ Ruban adhésif
Description
- Ruban adhésif pour emballage (ONU)
- Renforcé en fibre de verre dans le sens transversal et longitudinal
- 75mm de large
- 50 Bobine de 50 m
- 500 g/pièce
Specifications
Specifications
| Quantité | 12 rouleaux |
| Largeur (métrique) extérieure | 75 mm |
| Longueur (métrique) extérieure | 50 m |
| À utiliser avec (équipement) | Distributeur manuel pour rubans de 75 mm |
| Couleur | Naturel |
| Description | Pour l’emballage conforme à l’ONU, résistant aux déchirures jusqu’à 750 N/25 mm |
| Matériau | Ruban renforcé en fibre de verre dans le sens transversal et longitudinal |
Ce ruban est obligatoire pour l’homologation de l’ONU de l’emballage combiné SUPER FSP valide (6PH1/X2.2/250).