Learn More
Adipamide, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31105154
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31105154 1 g
31105153 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31105154 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1127591g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Adipamide
CAS 628-94-4
Formule moléculaire C6H12N2O2
Numéro MDL MFCD00008045
Quantité 1 g
SMILES O=C(N)CCCCC(N)=O
Poids moléculaire (g/mol) 144.17
Pourcentage de pureté 98%