Learn More
Acide adipique-D8, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hexanedioic Acid-D8 |
| CAS | 52089-65-3 |
| Formule moléculaire | C6 D8 H2 O4 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Hexanedioic-d8 acid (9CI, ACI), Adipic-d8 acid (6CI), Hexanedioic-2,2,3,3,4,4,5,5-d8 acid, Hexanedioic acid-D8, Adipic Acid-d8 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 2,2,3,3,4,4,5,5-octadutériobenzènedioïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.1905 |
| Poids de la formule | 154.1081 |