Learn More
Dihydrazide d’acide adipique, TRC
Code produit 17981765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17981765 100 g 100g
17920625 50 g 50g
17981335 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17981765 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA291595100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1071-93-8
Formule moléculaire C6 H14 N4 O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.2
Synonyme Hexanedioic Acid Dihydrazide, ADH, ADH (hydrazide), ADH 4S, ADH-J, ADH-S, Adipic Dihydrazide, Adipoyl Dihydrazide, Adipoyl Hydrazide, Adipoyldihydrazine, Ajicure ADH, BK 1000Z, BT 1000Z, NSC 29542, NSC 3378, Qualimer ADH, T 2210, Adipohydrazide
Nom IUPAC Hexanedihydrazide
SMILES NNC(CCCCC(NN)=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Adipic Acid Dihydrazide
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C6H14N4O2/c7-9-5(11)3-1-2-4-6(12)10-8/h1-4,7-8H2,(H,9,11)(H,10,12)