Learn More
Ester monoéthylique d’acide adipique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Adipic Acid Monoethyl Ester |
| CAS | 626-86-8 |
| Formule moléculaire | C8 H14 O4 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Hexanedioic Acid Monoethyl Ester, 1,4-Butanedicarboxylic Acid Monoethyl Ester, 1,6-Hexandioic Acid Ethyl Ester, 6-Ethoxy-6-oxohexanoic Acid, Ethyl Hydrogen Adipate, Ethyl Hydrogen Hexanedioate, Monoethyl Adipate, Monoethyl Hexanedioate, NSC 8877 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H14O4/c1-2-12-8(11)6-4-3-5-7(9)10/h2-6H2,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | CCOC(=O)CCCCC(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide6-éthoxy-6-oxohéxanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174.194 |
| Poids de la formule | 174.089 |