Learn More
Adiponitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Adiponitrile |
| Point de fusion | 2°C |
| Densité | 0.951 |
| Point d’ébullition | 295°C |
| Point d’éclair | 163°C (325°F) |
| Odeur | Odorless |
| Indice de réfraction | 1.438 |
| Quantité | 1000 mL |
| Numéro UN | UN2205 |
| Beilstein | 1740005 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Adiponitrile
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- MIXTURE LIST-Contain: Hexanedinitrile