Learn More
Chlorure d’adipoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474554
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474554 500 g 500g
11454554 25 g 25g
11464554 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474554 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13168.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 111-50-2 | C6H8Cl2O2 | 183.028 g/mol
Adipoyl chloride is used in the production of nylon by reacting with hexamethylene diamine. It is also used in the preparation of biphenyl end-capped liquid crystals. Further, it is employed in the synthesis of chiral polymer for membrane applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure dʼadipoyle est utilisé dans la production de nylon en réagissant avec lʼhexaméthylène diamine. Il est également utilisé dans la préparation de cristaux liquides à “end-cappingˮ biphényle. De plus, il est utilisé dans la synthèse de polymères chiraux pour les applications membranaires.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Agents oxydants forts, bases et acides incompatibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 111-50-2
Formule moléculaire C6H8Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 183.028
Numéro MDL MFCD00000759
Clé InChI PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme adipoyl chloride, adipoyl dichloride, adipyl chloride, adipoylchloride, adipic dichloride, hexanedioyl chloride, adipic acid dichloride, butane-1,4-dicarbonyl chloride, adipic acid chloride, pubchem13242
CID PubChem 61034
Nom IUPAC Dichlorure d’hexanedioyl
SMILES C(CCC(=O)Cl)CC(=O)Cl
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Adipoyl chloride
Densité 1.255
Point d’ébullition 105°C to 107°C (2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Acrid
Formule linéaire ClCO(CH2)4COCl
Indice de réfraction 1.4705
Quantité 500 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 507709
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 183.03
Pourcentage de pureté 98%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.