Learn More
Chlorure d’adipoyle, pur, Fisher Chemical
Code produit 10682241 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10682241 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10682241 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/1020/99
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 111-50-2
Couleur Marron
Point d’ébullition 105°C
Conditionnement Ampoule
Formule moléculaire C6H8Cl2O2
Numéro MDL 759
Quantité 5 mL
Poids de la formule 183.03g/mol
Forme physique Liquide