Learn More
Chlorure d'adipoyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Adipoyl Chloride |
| CAS | 111-50-2 |
| Formule moléculaire | C6 H8 Cl2 O2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Hexanedioyl Dichloride, 1,4-Bis(chlorocarbonyl)butane, Adipic Acid Dichloride, Adipoyl Dichloride, Adipyl Chloride, Adipyl Dichloride, Hexanedioic Acid Dichloride, Hexanedioic Dichloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8Cl2O2/c7-5(9)3-1-2-4-6(8)10/h1-4H2 |
| SMILES | ClC(=O)CCCCC(=O)Cl |
| Nom IUPAC | Dichlorure d’hexanedioyl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 183.03 |
| Poids de la formule | 181.9901 |