Learn More
Adjudin, MedChemExpress
Description
Adjudin is an extensively studied male contraceptive with a superior mitochondria-inhibitory effect. Adjudin is also a potent Cl- channel blocker.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Adjudin |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 252025-52-8 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C15H12Cl2N4O |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonyme | AF-2364 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 16.67 mg/mL (49.73 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |