Description
- Établis, chariots roulants et socles pour Erlab enceintes : Erlab les établis et les chariots roulants sont conçus pour supporter les enceintes sans conduits et les armoires de filtration à la bonne hauteur de travail, en toute sécurité. Chaque modèle est dimensionné selon une référence d’enceinte spécifique afin de garantir la stabilité et une correspondance parfaite à l’équipement d’encombrement.
- Stabilité et ergonomie :
- Structure en acier robuste dimensionnée pour la charge de l’enceinte correspondante
- Finition chimiquement résistante, facile à nettoyer
- Versions fixes, mobiles, à pieds de nivellement, réglables mécaniquement et électriquement disponibles
- Les modèles à hauteur ajustable permettent d’adapter la position de travail à chaque opérateur, assis ou debout
- Roulettes verrouillables sur des versions roulantes pour un repositionnement sûr de la station de travail
- Disposition flexible du laboratoire : Les chariots roulants permettent de déplacer une station de filtration complète d’une pièce à une autre au fur et à mesure de l’évolution des projets, tandis que des établis fixes offrent une installation permanente et économe en espace. Des accessoires optionnels tels que des étagères et des repose-pieds rétractables améliorent encore le confort quotidien et la capacité de rangement.
- Principaux avantages :
- SupPort dédié conçu pour un boîtier spécifique Erlab .
- Structure stable et robuste avec une finition chimiquement résistante.
- Des versions fixes, mobiles et à hauteur ajustable sont disponibles.
- Ergonomie améliorée des opérateurs et flexibilité des postes de travail.
- Assemblage simple et entretien facile.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Repose-pieds |
| À utiliser avec (équipement) | Solis 900 |