Learn More
Fisherbrand™ Protections contre les rayons gamma réglables
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteBeschreibung
- Inclinable à 15 degrés, utilisable en position large ou haute. Épaisseur : 35 mm. Dimensions : 350 x 540 mm.
- Écran de protection contre les rayons gamma pouvant être modifié en deux tailles différentes.
- Bouclier gamma – Réglable, 35 x 54 / 54 x 35 cm, épaisseur 35 mm
- Protection contre les radiations Cleaver Scientific Protection contre les rayonnements gamma, écran réglable en angle (0 à 15 degrés), réversible en largeur et en hauteur, avec écran plus épais, dimensions : 540 mm (H) x 350 mm (L) x 240 mm (P)
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Écran de protection contre les rayons gamma |
| Largeur (métrique) | 35 cm |
| Hauteur (métrique) | 54 cm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?