Learn More
Fisherbrand™ Écrans de protection contre les rayons gamma
Code produit 12377197 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
540 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
12377197 540 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12377197
Expédition estimée: 16-03-2027
Cet écran de protection anti-rayonnements Cleaver Scientific réglable avec écran de protection réversible plus épais assure la protection contre les rayonnements gamma.
  • Inclinable à 15 degrés, utilisable en position large ou haute. Épaisseur : 35 mm. Dimensions : 350 x 540 mm.
  • Écran de protection contre les rayons gamma pouvant être modifié en deux tailles différentes.
  • Bouclier gamma – Réglable, 35 x 54 / 54 x 35 cm, épaisseur 35 mm
  • Protection contre les radiations Cleaver Scientific Protection contre les rayonnements gamma, écran réglable en angle (0 à 15 degrés), réversible en largeur et en hauteur, avec écran plus épais, dimensions : 540 mm (H) x 350 mm (L) x 240 mm (P)
Spécification
Type de produit Écran de protection contre les rayons gamma
Largeur (métrique) 350 mm
Hauteur (métrique) 540 mm
Épaisseur (métrique) 35 mm