Learn More
Labconco™ Support incliné réglable pour flacon
Code produit 16457510 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacons Fast-Freeze™
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
16457510 Flacons Fast-Freeze™ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16457510 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7369700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.00€
    304.30€ / 1 pièces
    Économisez 69.70€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-01-2027
Maintient le flacon à l’angle donné par l’utilisateur pour la lyophilisation.
Support incliné pour flacon de congélation
  • Pour flacons de toutes tailles
  • Régler manuellement l'angle à partir de 5° jusqu'à 35 ans°
  • En acier poudré
  • Parfait pour la pré-congélation de flacons afin d’accroître la surface
  • Le flacon est nécessaire et n’est pas inclus
Spécification
Type Support pour flacons
Couleur Blanc glacier
Matériau Acier thermolaqué
À utiliser avec (équipement) Flacons Fast-Freeze™
Comprend Support de filtre réglable.Flacon non inclus.
Largeur (impériale) 4,5 po
Hauteur (impériale) 6,7 in
Hauteur (métrique) 17.02 cm
Longueur (impériale) 10,4 in
Longueur (métrique) 26.4 cm
Poids à l’expédition (impériale) 3,5 lb
Poids (impériale) 2,5 lb