Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour tubes à essai réglables avec support pour agitateurs MaxQ™ 8000, tubes de 10-20 ml
Code produit 11769438 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Tube
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
11769438 Tube 1 pièce
11881331 Tube 1 pièce
11881281 Tube 1 pièce
11891331 Tube 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11769438 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 600079
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00€
    568.00€ / 1 pièces
    Économisez 27.00€
    4% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Inclinez ces supports pour racks réglables selon l’angle qui vous convient pour accroître l’aération des échantillons. Ils offrent une flexibilité et un confort exceptionnels pour les tubes de 10 à 30 mm de diamètre.
Inclinez ces supports pour racks réglables selon l’angle qui vous convient pour accroître l’aération des échantillons. Les portoirs pour tubes à essai réglables Thermo Scientific™ avec support pour les agitateurs MaxQ™ 8000 offrent plus de commodité et peuvent accueillir des diamètres de tubes à essai de 10 à 30 mm. Ces supports de rack offrent une flexibilité exceptionnelle — le choix idéal pour les tubes d’agitation.
  • Peuvent uniquement être utilisés avec les racks de taille correspondante
Inclut : Un portoir pour tube à essai
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité Tube
Dimension du tube de 26 à 30 mm
Capacité de tube 50 ml
Type de produit Rack de tubes à essai avec support
Description Portoir pour tubes à essai réglable
Nbre de positions 24