Learn More
Vilbar Lourmat LOGICIEL BIO1D
Code produit 11761159
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Logiciel d’administration CFR21
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11761159 Logiciel d’administration CFR21 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11761159 Fournisseur Vilbar Lourmat Code fournisseur 141010011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1665.00€
    1384.39€ / 1 pièces
    Économisez 280.61€
    16% de réduction
Expédition estimée: 23-12-2026
Logiciel d’administration idéal pour le calcul de la détection automatique des bandes et du poids moléculaire.
  • Pentium, 3,2 GHz, FSB 800 MHz, bus PCI 33 MHz, RAM 512 Mo, disque dur de 10 Go avec au moins 100 Mo d’espace libre pour l’installation du logiciel et la sauvegarde d’image, Carte VGA 1280 x 1024 en 16 millions de couleurs (24 bits), au moins 1 port PCI et 1 port USB libre
  • Logiciel Bio1-D
  • Transformation de l’image 1D en graphique 3D pour la quantification des bandes
  • Détection automatique des bandes et calcul du poids moléculaire
  • Affichage simultané du gel et des valeurs de chaque bande sur le même écran
  • Recalcul des valeurs selon une courbe d’étalonnage de référence
  • Analyse quantitative des microplaques
  • Nombre de colonies en fonction de leurs caractéristiques (volume, surface, périmètre)
  • Création de rapports intégrant des images de gels, de tableaux de résultats, des courbes pouvant être imprimées ou exportées dans un format compatible Windows™
  • Conformité GPL complète
Spécification
Type de produit Logiciel d’administration CFR21