Learn More
Melford ADP
Code produit 30017938
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30017938 5 g 5g
30017937 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30017938 Fournisseur Melford Code fournisseur A112205.0
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
Numéro CAS : 16178-48-6
Formule moléculaire : C 10 H 13 N 5 O 10 P 2 Na 2 2H 2 O
Masse moléculaire : 507,2
Spécification
CAS 16178-48-6
Formule moléculaire C10H13N5O10P2Na2-2H2O
Quantité 5 g