Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adrenocorticotropic Hormone (1-39), human
Code produit 15417899
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
1 mg
Conditionnement:
0.50mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15417899 1 mg 1mg
15407899 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15417899 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J66508.M^
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12279-41-3
Spécification
Contenu et stockage Store at -20°C
Format Solid
Quantité 1 mg