Learn More
MedChemExpress Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (1-39), human
Code produit 16402849
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16402849 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16402849 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYP1211
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (1-39), human is a melanocortin receptor agonist.
Spécification
Pureté 98.07%
CAS 12279-41-3
Contenu et stockage Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Poids moléculaire 4541.14 g/mol
Type de produit Peptides
Quantité 1 mg
Conditions d’expédition Room temperature
Solubilité H2O : ≥ 50 mg/mL (11.01 mM)
Synonyme 1-39-Corticotropin (human)